Tide Quencher™ 3WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ3WS acid
2227
AATB2227EA 307 EUR InStock
AATB2227
Tide Quencher™ 3WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3WS acid
TQ3WS is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 912 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b82edf1fa09e62c999d409dc35679cea288d8ade&vid=cfb16d3273c20842f0f1ba84cb36e460a2fdf41d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité