DNA Red 600, CytoALL™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22270
AATB22270EA 451 EUR InStock
AATB22270
DNA Red 600, CytoALL™
DNA Red 600
CytoALL™ DNA Red 600 is a DNA-selective, cell permeable dye that stains all DNA contents including nuclei and mitochondria in live cells.
  • Stable for 24 months
It only requires a single step of incubating cells in the presence of CytoALL™ DNA Red 600.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité