Tide Quencher™ 3 phosphoramidite, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ3 phosphoramidite
2228
AATB2228EA 307 EUR InStock
AATB2228
Tide Quencher™ 3 phosphoramidite, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3 phosphoramidite
TQ3 is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 752,91 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité