Tide Quencher™ 3WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2229
AATB2229EA 295 EUR InStock
AATB2229
Tide Quencher™ 3WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3WS succinimidyl ester
TQ3WS is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b76f1b39331627c649091a4be3049cf59540a0a&vid=030c70a2451a19cb27a1ad629956758897c8099e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité