Tide Quencher™ 3 succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2230
AATB2230EA 295 EUR InStock
AATB2230
Tide Quencher™ 3 succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3 succinimidyl ester
TQ3 is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8032dc50edd575c2e0050fbec82ba210b8d3498b&vid=73b88e1ba503525fa1a6b4dea033819f7575de56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité