Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22327
AATB22327EA 683 EUR InStock
AATB22327
Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit
Tests Tests cellulaires
Provides an alternative to anti-BrdU antibody-based assay and EdU click chemistry-based assay.
  • Alternative to anti-BrdU
  • Extremely sensitive
  • Red fluorescence
The resulted iFluor® 555-labeled DNA formed in cells is imaged with a Cy3 filter set..
Uses XdU which is incorporated into cellular DNA during DNA synthesis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité