Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22328
AATB22328EA 683 EUR InStock
AATB22328
Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit
Tests Tests cellulaires
Provides an alternative to anti-BrdU antibody-based assay and EdU click chemistry-based assay
  • alternative to anti-BrdU
  • extremely sensitive
  • deep red fluorescence
The resulted iFluor® 647-labeled DNA formed in cells is imaged with a Cy5 filter set.
Uses XdU which is incorporated into cellular DNA during DNA synthesis
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité