3WS maleimide [TQ3 maleimide], Tide Quencher™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2233
AATB2233EA 303 EUR InStock
AATB2233
3WS maleimide [TQ3 maleimide], Tide Quencher™
3WS maleimide [TQ3 maleimide]
Tide Quencher™ 3WS (TQ3WS) has been developed as an advanced quenching agent, exhibiting superior properties over traditional quenchers such as TAMRA, TF3, and Cy3.
  • Stable for 12 months
  • Optimized for FRET applications
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité