Tetracysteine REASH Reagent *2 mM DMSO Solution*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22332
AATB22332EA 568 EUR InStock
AATB22332
Tetracysteine REASH Reagent *2 mM DMSO Solution*
Tests Essais protéiniques
REASH is a resorufin derivative, modified to contain two arsenic atoms at a set distance from each other.
  • Resorufin derivative
  • High affinity for thiols
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité