Tide Fluor™ 1 azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF1 azide
2236
AATB2236EA 307 EUR InStock
AATB2236
Tide Fluor™ 1 azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 1 azide
TF1 is designed to be a superior fluorophore alternative to EDANS.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 301,3 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40b72b10be3ee3da8bd0baa3060c6cd90239f46c&vid=e84907b1580b0195006cedcec9bfcfa3dde3ea38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité