Tide Fluor™ 1 alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF1 alkyne
2237
AATB2237EA 307 EUR InStock
AATB2237
Tide Fluor™ 1 alkyne, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 1 alkyne
TF1 is designed to be a superior fluorophore alternative to EDANS.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 270,28 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c46976ca858f95c278675024edd213c76d971e3e&vid=fc6ce1fce69eb7bcb399843ab0c93f67f1f5bc78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité