Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2238
AATB2238EA 295 EUR InStock
AATB2238
Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 1 acid
TF1 is designed to be a superior fluorophore alternative to EDANS.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f934b48aef7c5182c5e4d36306e55d12d097af17&vid=3f32d4ce637a25723e3d94fe9ed8067cfe29b52e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité