Tide Fluor™ 1 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF1 amine
2239
AATB2239EA 307 EUR InStock
AATB2239
Tide Fluor™ 1 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 1 amine
TF1 is designed to be a superior fluorophore alternative to EDANS.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 503,35 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e04c509667c41689e7b4fd0a28dfbc0b42437c0&vid=890432fec76677e8ecb9578c49732a90a39d590e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité