MycoLight™ Bacterial Viability Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22400
AATB22400EA 460 EUR InStock
AATB22400
MycoLight™ Bacterial Viability Assay Kit
Tests Tests immunologiques
Mycolight™ Bacterial Viability Assay Kit provides two-colour fluorescence assay of bacterial viability in both gram-positive and negative bacterial cell.
  • Suitable for gram-positive and gram-negative bacteria
  • Contains all necessary components
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité