MycoLight™ Flow Cytometric Live Bacteria Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22407
AATB22407EA 442 EUR InStock
AATB22407
MycoLight™ Flow Cytometric Live Bacteria Assay Kit
Tests Tests immunologiques
The MycoLight Flow cytometric live bacteria assay kit provides an easy and convenient method for evaluating bacterial vitality as a function of the intracellular esterase activity.
  • Suitable for gram-positive and gram-negative bacteria
  • Contains all necessary components
  • Multiple applications
  • Optimized for flow cytometry
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité