MycoLight™ Fluorescence Live/Dead Bacterial Imaging Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22411
AATB22411EA 590 EUR InStock
AATB22411
MycoLight™ Fluorescence Live/Dead Bacterial Imaging Kit
Tests Tests immunologiques
AAT Bioquest's MycoLight™ Fluorescence Live/Dead Bacterial Imaging Kit provides two-colour fluorescence assay for visualizing live and dead bacteria through fluorescent microscope.
  • Suitable for gram-positive and gram-negative bacteria
  • Contains all necessary components
  • Multiple applications
  • Optimized for fluorescent microscopy
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité