MycoLight™ Rapid Fluorescence Bacterial Gram Stain Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22413
AATB22413EA 614 EUR InStock
AATB22413
MycoLight™ Rapid Fluorescence Bacterial Gram Stain Kit
Tests Tests immunologiques
The MycoLight™ Rapid Fluorescence Bacterial Gram Stain Kit provides an easy and convenient way for determination of gram sign in live bacteria.
  • Suitable for gram-positive and gram-negative bacteria
  • Contains all necessary components
  • Multiple applications
  • Optimised for fluorescent microscopy
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité