MycoLight™ Rapid Fluorescence Gram-Positive Bacteria Staining Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22415
AATB22415EA 460 EUR InStock
AATB22415
MycoLight™ Rapid Fluorescence Gram-Positive Bacteria Staining Kit
Tests Tests immunologiques
MycoLight™ Rapid Fluorescence Gram-Positive Bacteria Staining Kit provides a novel one-step fluorescence assay for the determination of gram sign in living bacteria.
  • Suitable for gram-positive and gram-negative bacteria
  • Contains all necessary components
  • Multiple applications
  • Optimized for fluorescent microscopy
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité