Tide Fluor™ 1 succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF1 SE
2244
AATB2244EA 307 EUR InStock
AATB2244
Tide Fluor™ 1 succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 1 succinimidyl ester
TF1 is designed to be a superior fluorophore alternative to EDANS.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 330,29 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=887897a1905249e430f995e05aca5865fdbb69b1&vid=69a75a1b2ecbd1d4eebfa1016a9817e27644546c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité