Tide Fluor™ 2 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF2 acid
2245
AATB2245EA 307 EUR InStock
AATB2245
Tide Fluor™ 2 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2 acid
Tide Fluor™ 2 (TF2) family has the spectral properties similar to those of fluoresceins and Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of Invitrogen).
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 487,51 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75370381d96cabbd1e3c6af02cd53f41c70fffbc&vid=e03f142926b9a9c59b2afb38482dc8adf51ac717&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité