Tide Fluor™ 2 maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF2 maleimide
2247
AATB2247EA 307 EUR InStock
AATB2247
Tide Fluor™ 2 maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2 maleimide
Tide Fluor™ 2 (TF2) family has the spectral properties similar to those of fluoresceins and Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of Invitrogen).
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 680,71 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d791cdeabb97475c22f69c8aa708d777a16b94&vid=6e85ce31240faec2de8c36a4ab93d88cace67150&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité