Live or Dead™ Yeast Viability Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22475
AATB22475EA 467 EUR InStock
AATB22475
Live or Dead™ Yeast Viability Assay Kit
Tests Tests cellulaires
Differentiates live yeast with intact membranes will stain fluorescent green, and dead yeast with damaged membranes will stain fluorescent red.
  • robust protocol
  • live yeast will glow green
  • dead yeast will glow red
This kit contains two ready-to-use nucleic acid stains: MycoLight™ Green JJ98, a replacement for SYTO™ 9, and propidium iodide.
Quantitatively distinguishes live and dead yeast within minutes using flow cytometry
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité