Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF2 SE
2248
AATB2248EA 307 EUR InStock
AATB2248
Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester
Tide Fluor™ 2 (TF2) family has the spectral properties similar to those of fluoresceins and Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of Invitrogen).
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 584,58 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3bafafd6c9298ebabca1a195817c98b9b754ebc&vid=199e39c2fccdc1683056d838a6435d21b7f66680&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité