Cell Meter™ BX590 Fixable Viability Dye
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22514
AATB22514EA 280 EUR InStock
AATB22514
Cell Meter™ BX590 Fixable Viability Dye
Tests Tests cellulaires
Discrimination and exclusion of dead cells from live cells allows cleaner separation and identification of cell populations.
  • Cell-impermeable
  • Amine- and thiol-reactive
  • High stability
  • Live/dead cell labeling dye
  • Fixable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité