Tide Fluor™ 2 azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF2 azide
2252
AATB2252EA 307 EUR InStock
AATB2252
Tide Fluor™ 2 azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2 azide
Tide Fluor™ 2 (TF2) family has the spectral properties similar to those of fluoresceins and Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of Invitrogen).
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 783,62 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a3b0fc8d8540efb886024b0d8727655d774fc32&vid=bb09cdfc76e5b711c2b2cce3acf2b16b4ed97be1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité