Cell Meter™ Fixable Viability Dye, BX650
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22520
AATB22520EA 280 EUR InStock
AATB22520
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, BX650
Tests Tests cellulaires
Discrimination and exclusion of dead cells from live cells allows cleaner separation and identification of cell populations.
  • Cell-Impermeable
  • Amine- And Thiol-Reactive
  • High Stability
  • Live/Dead Cell Labeling Dye
  • Fixable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité