Tide Fluor™ 3 azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF3 azide
2254
AATB2254EA 307 EUR InStock
AATB2254
Tide Fluor™ 3 azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3 azide
Tide Fluor™ 3 (TF3) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 526,59 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71e87f1489eab46faa65251cff4fee8aca8c564a&vid=8661b42031bb33921f84cfa61896bd652a478858&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité