Live or Dead™ Fixable Dead Cell Staining Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22599
AATB22599EA 295 EUR InStock
AATB22599
Live or Dead™ Fixable Dead Cell Staining Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*
Tests Tests cellulaires
Our Live or Dead™ Fixable Dead Cell Staining Kits are a set of tools for labeling cells for fluorescence microscopic investigations of cellular functions.
  • Contains all necessary components
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité