Live or Dead™ Fixable Dead Cell Staining Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22603
AATB22603EA 221 EUR InStock
AATB22603
Live or Dead™ Fixable Dead Cell Staining Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Our Live or Dead™ Fixable Dead Cell Staining Kits are a set of tools for labeling cells for fluorescence microscopic investigations of cell functions.
  • Contains all necessary components
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité