Cell Explorer™ Live Cell Labelling Kit *Green Fluorescence with 405 nm Excitation*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22615
AATB22615EA 295 EUR InStock
AATB22615
Cell Explorer™ Live Cell Labelling Kit *Green Fluorescence with 405 nm Excitation*
Tests Tests cellulaires
The Cell Explorer™ fluorescence imaging kits are a set of tools for labelling cells for fluorescence microscopic investigations of cellular functions.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Large Stokes shift
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité