Cell Explorer™ Live Cell Tracking Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22620
AATB22620EA 295 EUR InStock
AATB22620
Cell Explorer™ Live Cell Tracking Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The kit uses a weakly fluorescent dye that carries a cell-retaining moiety.
  • Long term tracking
  • Suitable for variety of studies
  • Optimized cell labeling protocol
The labeling process is robust, requiring minimal hands-on time. It can be readily adapted for a wide variety of fluorescence platforms such as microplate assays, immunocytochemistry and flow cytometry.
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité