Cell Explorer™ Live Cell Tracking Kit *Orange Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22622
AATB22622EA 295 EUR InStock
AATB22622
Cell Explorer™ Live Cell Tracking Kit *Orange Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Explorer™ Live Cell Tracking Kit uses a proprietary orange fluorescent dye that gets enhanced fluorescence upon entering into live cells.
  • Long label retention
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Contains all necessary components
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité