Cell Explorer™ Fixable Live Cell Tracking Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22625
AATB22625EA 295 EUR InStock
AATB22625
Cell Explorer™ Fixable Live Cell Tracking Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Explorer™ fluorescence imaging kits are a set of tools for labelling cells for fluorescence microscopic investigations of cellular functions.
  • Long label retention
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Contains all necessary components
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité