Cell Navigator® Live Cell Endoplasmic Reticulum (ER) Staining Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22636
AATB22636EA 442 EUR InStock
AATB22636
Cell Navigator® Live Cell Endoplasmic Reticulum (ER) Staining Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
The endoplasmic reticulum (ER) is a type of organelle in the cells of eukaryotic organisms that forms an interconnected network of flattened, membrane-enclosed sacs or tube-like structures known as cisternae.
  • Cell-permeant staining
  • Improved signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité