LysoBrite™ Blue
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22642
AATB22642EA 221 EUR InStock
AATB22642
LysoBrite™ Blue
Tests Tests cellulaires
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Lysosome-Specific Dye
  • Long-Term Use
  • Low Cytotoxicity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité