LysoBrite™ Orange
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22644
AATB22644EA 221 EUR InStock
AATB22644
LysoBrite™ Orange
Tests Tests cellulaires
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Lysosome-Specific Dye
  • Long-Term Use
  • Low Cytotoxicity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité