LysoBrite™ Green DND-26
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22648
AATB22648EA 206 EUR InStock
AATB22648
LysoBrite™ Green DND-26
LysoBrite™ Green DND-26
LysoBrite™ Green DND-26 is chemically the same as the LysoTracker® Green DND-26 used for labeling and tracking acidic organelles in live cells (LysoTracker® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité