Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22658
AATB22658EA 221 EUR InStock
AATB22658
Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Cell-permeant staining
  • Improved signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité