Cell Navigator® F-Actin Labeling Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22661
AATB22661EA 295 EUR InStock
AATB22661
Cell Navigator® F-Actin Labeling Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Navigator® fluorescence imaging kits are a set of fluorescence imaging tools for labelling sub-cellular organelles such as membranes, lysosomes, mitochondria, nuclei and etc.
  • Cell-permeant staining
  • Improved signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité