Cell Navigator® Mitochondrion Staining Kit *Blue Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22665
AATB22665EA 295 EUR InStock
AATB22665
Cell Navigator® Mitochondrion Staining Kit *Blue Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Navigator® fluorescence imaging kits are a set of fluorescence imaging tools for labeling sub-cellular organelles such as membranes, lysosomes, mitochondria and nuclei etc.
  • Cell-permeant staining
  • Improved signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité