MitoLite™ Green EX488
22675
AATB22675
MitoLite™ Green EX488
Tests Tests cellulaires
MitoLite™ Green is a cationic dye that selectively accumulates in mitochondria probably vial the mitochondrial membrane potential gradient.
  • Mitochondria-Specific Dye
  • Cell-Permeable
  • Robust
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité