MitoLite™ Orange FX570
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22676
AATB22676EA 146 EUR InStock
AATB22676
MitoLite™ Orange FX570
Tests Tests cellulaires
MitoLite™ orange is a cationic dye that selectively accumulates in mitochondria probably vial the mitochondrial membrane potential gradient.
  • Mitochondria-specific dye
  • Cell-permeable
  • Robust
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité