Tide Fluor™ 3 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF3 acid
2268
AATB2268EA 307 EUR InStock
AATB2268
Tide Fluor™ 3 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3 acid
Tide Fluor™ 3 (TF3) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 559,7 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f01115811f02e713bc00700720e5508ec7804a9&vid=73e0ac642594cc6bd5be2aa0b0da174bb98b5508&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité