Cell Navigator® Cell Plasma Membrane Staining Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22681
AATB22681EA 295 EUR InStock
AATB22681
Cell Navigator® Cell Plasma Membrane Staining Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
The Cell Navigator® Plasma Membrane Stain Kit provides a fast and uniform labeling of the plasma membrane without the cell-type differences exhibited by lectins.
  • Signal persists through fixation
  • Stable labeling regardless of cell type
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité