Tide Fluor™ 3 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2269
AATB2269EA 295 EUR InStock
AATB2269
Tide Fluor™ 3 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3 amine
Tide Fluor™ 3 (TF3) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=366495be3933a1bf1f684934ff810ae73d778c1f&vid=dd2b371a13cab678ed892b0c1c6b6df1df12d082&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité