Tide Fluor™ 3 maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF3 maleimide
2270
AATB2270EA 307 EUR InStock
AATB2270
Tide Fluor™ 3 maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3 maleimide
Tide Fluor™ 3 (TF3) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 651,71 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dfb4999a8243c0e380627a7db0972b89bf1a25&vid=9f462652e32049a58274812b9c32e1213b08aa84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité