CellPaint™ TSP membrane stain
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22700
AATB22700EA 295 EUR InStock
AATB22700
CellPaint™ TSP membrane stain
Tests Tests cellulaires
TSP is a styrylpyridine-based fluorescent membrane probe suitable for imaging plasma membranes in living cells and tissues.
  • Low Cytotoxicity
  • High Target Affinity
  • Bright Fluorescence
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité