Tide Fluor™ 3 succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF3 SE
2271
AATB2271EA 307 EUR InStock
AATB2271
Tide Fluor™ 3 succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3 succinimidyl ester
Tide Fluor™ 3 (TF3) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 555,58 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99ee07da6867d94eab3343fb0abf4d3a3dbc187d&vid=61223802863f35b58f3c61d32535230a54a3e53c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité