Droplite™ Green
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22729
AATB22729EA 271 EUR InStock
AATB22729
Droplite™ Green
Droplite™ Green
Droplite™ Green, developed by AAT Bioquest, is a green fluorescent dye with an extremely high affinity for LDs and minimal cell toxicity.
  • Stable for 12 months
Lipid Droplets (LDs) are essential organelles responsible for storing neutral lipids, primarily consisting of triglycerides and cholesterol esters.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité