Cell Navigator® Fluorimetric Lipid Droplet Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22735
AATB22735EA 295 EUR InStock
AATB22735
Cell Navigator® Fluorimetric Lipid Droplet Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Lipid droplets, also referred to as lipid bodies, oil bodies or adiposomes, are lipid-rich cellular organelles that regulate the storage and hydrolysis of neutral lipids.
  • Live cell labeling
  • Improved signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité